Learn More
Epredia™ Formol tamponado neutro al 10 % Formal-Fixx™
Código de producto. 12590057 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
3,8 L
5 gal (19 L)
90 mL
Recipiente de 120 mL lleno con 60 mL
Recipiente de 60 mL lleno con 30 mL
Tamaño de la unidad:
125 PCS
19 litros
2 PCS
cada uno
paquete de 125
Código de producto. 12590057
Marca: Epredia™ 9990918
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Logre resultados uniformes y alargue la vida útil de la válvula giratoria de los procesadores de tejidos gracias al formol tamponado neutro al 10 % Epredia™ Formal-Fixx™.
  • No contiene fosfatos.
  • Se utiliza para la conservación de todo tipo de tejidos.
  • Conserva las muestras sin excesivo encogimiento ni endurecimiento.
  • Disponible premezclado y listo para usar o en un concentrado económico.
  • El concentrado no se ve afectado por la congelación, ocupa menos espacio y su envío es más económico.
  • Disponible en envases precargados a prueba de fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de empaquetado 125/Cs.
Tipo de producto Formalin
Cantidad Recipiente de 120 mL lleno con 60 mL
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.