Learn More
Thermo Scientific™ Shandon™ EZ-Mount™ Mountant
Inhibit staint fading with Thermo Scientific™ Shandon™ EZ-Mount™ Mountant, a clear, xylene-based mounting medium compatible with membrane filters.
Marca: Thermo Scientific™ 9999120
Descripción
Inhibit staint fading with Thermo Scientific™ Shandon™ EZ-Mount™ Mountant, a clear, xylene-based mounting medium compatible with membrane filters.
- Refractive index: 1.495 ± 0.005 (dry)
- Viscosity: High (1280-2790 cps at 22°C)
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: xylenes, butyl benzyl phthalate, 2-propenoic acid, 2-methyl-butyl ester, polymereith methyl-2-methy