Learn More
Epredia™ Contratinción citoplasmática de eosina Y Shandon™, acuosa
Produzca tinción brillante con eosina Y Shandon™ Epredia™, una contratinción citoplasmática de acción rápida.
Marca:  Epredia™ 6766010
95.97 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.84300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10188418
  • 107.00€ / 4 litros
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Listos para su uso
  • Produce resultados homogéneos
  • Estable y sin precipitado; sin filtración
  • Compatible con todas las tinciones de aluminio con hematoxilina
  • Disponible en formulación alcohólica o acuosa
Especificaciones
Especificaciones
Acuoso; 4 l (aprox. 1 gal), cada uno
Unidad
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P313-Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, aceticaid, sodium acetate, eosin-Y dye