Learn More
Epredia™ Anillos de inclusión Shandon™
Código de producto. p-4524751 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Color unitSize
12540077 Azul paquete de 250
1 options
Código de producto. 12540077
Marca: Epredia™ 1000956
Identifique las muestras en el almacenamiento con los anillos de inclusión Epredia™ Shandon™, que conservan las muestras de tejido de forma segura para su corte.
Identifique las muestras en el almacenamiento con los anillos de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™, que conservan la muestra de tejido de forma segura para su corte.
  • Fabricados con poliestireno de gran resistencia
  • Encajan firmemente en los adaptadores de sujeción de micrótomos
  • Se suministran en cajas de 250 anillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Poliestireno
Tipo de producto Anillos de inclusión