Descripción
Almacene e identifique las muestras de tejido en los procedimientos de procesamiento, inclusión y cortes en secciones con los casetes de inclusión Epredia™ ShandonTM en paquetes de tubos.
Almacene e identifique las muestras de tejido en los procedimientos de procesamiento, inclusión y cortes en secciones con los casetes de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™ en paquetes de tubos.
- Pueden utilizarse con todas las etiquetadoras de casete automáticas Epredia™
- Se acoplan con seguridad en adaptadores para micrótomos
- Diseñados para admitir tapas metálicas (n.o de referencia 1001003, 25/paq., se venden por separado)
- Fabricados con polímero acetal con un estilo de poro redondo
- Suministrados en diez tubos de 75 casetes cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Round Holes |
| Cantidad | 750 Cassettes/Cs. |
| Color | Azul |
| Material | Polímero de acetal |