Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión Shandon™ en paquetes de tubos
Código de producto. 12923795 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Blanco
Canela
Gris
Lila
Melocotón
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
Código de producto. Color unitSize
12923795 Naranja paquete de 750
12973785 Aguamarina paquete de 750
12983785 Azul paquete de 750
12993785 Verde paquete de 750
12903795 Gris paquete de 750
12913795 Lila paquete de 750
12933795 Melocotón paquete de 750
12943795 Rosa paquete de 750
12953795 Canela paquete de 750
12963795 Blanco paquete de 750
12973795 Amarillo paquete de 750
11 options
Código de producto. 12923795
Marca: Epredia™ B1000732OR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene e identifique las muestras de tejido en los procedimientos de procesamiento, inclusión y cortes en secciones con los casetes de inclusión Epredia™ ShandonTM en paquetes de tubos.
Almacene e identifique las muestras de tejido en los procedimientos de procesamiento, inclusión y cortes en secciones con los casetes de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™ en paquetes de tubos.
  • Pueden utilizarse con todas las etiquetadoras de casete automáticas Epredia™
  • Se acoplan con seguridad en adaptadores para micrótomos
  • Diseñados para admitir tapas metálicas (n.o de referencia 1001003, 25/paq., se venden por separado)
  • Fabricados con polímero acetal con un estilo de poro redondo
  • Suministrados en diez tubos de 75 casetes cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Round Holes
Cantidad 750 Cassettes/Cs.
Color Naranja
Material Polímero de acetal