Learn More
Epredia™ Tinción EA-65 Shandon™
Código de producto. 12519996 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 l
2 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
12519996 2 x 1 l 2 PCS
12647936 4 l 1 PCS
2 options
Código de producto. 12519996
Marca: Epredia™ 6766003
Mejore la expresión de los componentes tintados con eosina con la tinción Epredia™ Shandon™ EA-65, que contiene una menor concentración de color verde claro.
  • Tinción citoplásmica policromática
  • Ideal para preparaciones no ginecológicas más espesas
  • Colorante certificado para tinciones biológicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tinción de componentes celulares
Cantidad 2 x 1 l