Learn More
Epredia™ Portaobjetos portaobjetos para microscopía doble Cytoslide™
Código de producto. p-4525365 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Revestido
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
100 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
12006689 Sin revestimiento 100 PCS
12016689 Revestido 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12006689 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 5991054
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los Epredia™ ShandonTM Double CytoslidesTM con las cámaras Epredia™ ShandonTM EZ Double CytofunnelTM.
Utilice los Thermo Scientific™ Shandon™ Double Cytoslides™ con las cámaras Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™.
  • La muestra aparece dentro de un círculo marcado con un 1 o un 2.
  • Los círculos numerados corresponden a las cámaras Cytofunnel™.
Aviso para pedidos:
  • Se vende en cajas de 100 portaobjetos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cytoslide doble
Color Plano
Descripción Sin revestimiento