Descripción
Optimice el rendimiento celular con Thermo Scientific™ Shandon™ Double Cytofunnel™. Produce cámaras de muestra desechables con tapones y filtros blancos.
- Preparaciones de capa fina más rentables en comparación con otros métodos de capa fina
- Reduce el riesgo de exposición a muestras patógenas
- Reduce el tiempo de preparación
- Desechable para ahorrar las largas tareas de descontaminación y limpieza
- Epredia™ Double Cytofunnel™ REQUIERE Epredia™ Cytoclips™
- Disminuye la posibilidad de contaminación cruzada
- Las marcas del embudo se corresponden a las de los portaobjetos para facilitar la identificación
Incluye:
- Filtro preacoplado
- Tapones
- Ilustraciones sencillas sobre el funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | 25 paquete |
| Tipo | Double Cytofunnel™, con tarjetas de filtro y tapones |
| Volumen (métrico) | De 0,05 a 0,25 ml |