Learn More
Epredia™ Moldes desechables Shandon™
Código de producto. p-4524725 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 mm
15 mm
24 mm
Anchura (métrico):
7mm
15mm
24mm
30mm
37mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12503557 7 mm 7mm 500 PCS
12559036 15 mm 15mm 500 PCS
12542696 24 mm 24mm 500 PCS
12613036 24 mm 30mm paquete de 500
11356810 24 mm 37mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12503557 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 41740
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Facilite el rápido endurecimiento de la parafina con los moldes de base desechables Epredia™ Shandon™.
Facilite el rápido endurecimiento de la parafina con los moldes desechables Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Fabricados en plástico transparente rígido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Molde base, desechable
Material Plástico
Longitud (métrico) 7 mm
Anchura (métrico) 7mm
Longitud (imperial) 0,275 in
Anchura (imperial) 0,275 in
Fondo (métrico) 5 mm
Fondo (imperial) 0,2 in
Desechables Single-use