Learn More
Epredia™ Líquido de cultivo rojo Shandon™ CytoRich™
Código de producto. 12638346 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal
Tamaño de la unidad:
180 PCS
2 PCS
4 litros
paquete de 125
Código de producto. 12638346
Marca: Epredia™ B9990803
Realice una evaluación más precisa de características citológicas con el líquido de recogida rojo Epredia™ Shandon™ CytoRich™ que lisa los ERI y solubiliza las proteínas.
  • Hay disponibles recipientes precargados
  • Líquido alcohólico listo para el uso
  • Compatible con inmunohistoquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de 120 ml
Cantidad 120 ml