Learn More
Epredia™ Resina de inclusión Cryochrome™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Cryochrome™ amarillo
Cryochrome™ azul
Cryochrome™ rosa
Cryochrome™ verde
Muestreador Cryochrome™ (uno de cada color)
Tamaño de la unidad:
120 ML
4 PCS
paquete de 4
Descripción
Sujete el tejido para corte congelado con la resina de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™.
- Codifica por colores las secciones congeladas para facilitar su identificación y seguimiento
- Disponible en cuatro colores: rosa, azul, amarillo y verde
- Formulada con características físicas idénticas a las de la resina de inclusión Cryomatrix™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cryochrome™ amarillo |
| Cantidad | 120 ml |