Learn More
Epredia™ Resina de inclusión Cryochrome™
Código de producto. 12543527 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cryochrome™ amarillo
Cryochrome™ azul
Cryochrome™ rosa
Cryochrome™ verde
Muestreador Cryochrome™ (uno de cada color)
Tamaño de la unidad:
120 ML
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12543527 Cryochrome™ verde 120 ML
12533527 Cryochrome™ azul paquete de 4
12560017 Cryochrome™ amarillo paquete de 4
12570017 Muestreador Cryochrome™ (uno de cada color) 4 PCS
12580017 Cryochrome™ rosa paquete de 4
5 options
Código de producto. 12543527
Marca: Epredia™ 9990428
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sujete el tejido para corte congelado con la resina de inclusión Epredia™ Cryochrome™.
Sujete el tejido para corte congelado con la resina de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™.
  • Codifica por colores las secciones congeladas para facilitar su identificación y seguimiento
  • Disponible en cuatro colores: rosa, azul, amarillo y verde
  • Formulada con características físicas idénticas a las de la resina de inclusión Cryomatrix™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Cryochrome™ verde
Cantidad 120 ml