Descripción
Optimize automated coverslipping with Thermo Scientific™ Shandon™ Consul No-Stick Coverslips, designed to not stick together and ideal for use on the Thermo Scientific Shandon Consul Automated Coverslipper.
Ordering Informtion
10 x 100 pieces per pack
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 24 mm |
| Anchura (métrico) | 55 mm |
| Grosor (métrico) | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) |
| Dimensiones (L x An) | 55 x 24 mm |
| Descripción | L x W x D: 24 x 55 x 1.5mm |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Shandon Consul Automated Coverslipper |