Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión/procesamiento de biopsias Shandon™ II
Código de producto. p-4524796 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Lila
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
Código de producto. 12700928
Marca: Epredia™ 1001097
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sujete las muestras de biopsia durante el procesamiento y la inclusión con el diseño especial de los casetes de inclusión/procesamiento de biopsias Epredia™ ShandonTM II.
Sujete las muestras de biopsia durante el procesamiento y la inclusión con el diseño especial de los casetes de inclusión/procesamiento de biopsias Thermo Scientific™ Shandon™ II.
  • Fabricados en polímero acetal
  • Tapa de bloqueo sujeta por dos bisagras
  • La superficie de escritura de los casetes está en un ángulo de 45°
  • Los poros son cuadrados pequeños y cuadrados
  • Varios colores disponibles
Avisos para pedidos:
  • Suministrados en cajas de 500 casetes con las tapas puestas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Ángulo de la cara de escritura 45°
Color Blanco
Material Polímero de acetal
Tipo de producto Casete para biopsia