Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión/procesamiento de biopsias Shandon™ II
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Lila
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
Descripción
Sujete las muestras de biopsia durante el procesamiento y la inclusión con el diseño especial de los casetes de inclusión/procesamiento de biopsias Epredia™ ShandonTM II.
Sujete las muestras de biopsia durante el procesamiento y la inclusión con el diseño especial de los casetes de inclusión/procesamiento de biopsias Thermo Scientific™ Shandon™ II.
- Fabricados en polímero acetal
- Tapa de bloqueo sujeta por dos bisagras
- La superficie de escritura de los casetes está en un ángulo de 45°
- Los poros son cuadrados pequeños y cuadrados
- Varios colores disponibles
Avisos para pedidos:
- Suministrados en cajas de 500 casetes con las tapas puestas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Cuadrados pequeños |
| Ángulo de la cara de escritura | 45° |
| Color | Blanco |
| Material | Polímero de acetal |
| Tipo de producto | Casete para biopsia |