Learn More
Buerkle™ Recipiente de laboratorio de metal poco profundo
Código de producto. p-7224419 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
2,5 L
3 L
5 L
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17564286 1 L cada uno
17574286 2 L cada uno
17584286 2,5 L cada uno
17594286 3 L cada uno
17504296 5 L cada uno
17514296 6 L cada uno
6 options
Código de producto. 17564286
Marca: Buerkle™ 42080020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este recipiente de acero inoxidable es ideal para desinfectar instrumentos, así como para transportar diferentes dispositivos o muestras.
  • Para la limpieza, desinfección, esterilización o almacenamiento de los cubiertos de laboratorio
  • Estable e higiénico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 150 x 50 mm
Altura (métrico) 50 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Material metálica
Anchura (métrico) 150 mm
Longitud (imperial) 7,9 in
Altura (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 5,9 in
Capacidad (imperial) 0,3 gal