Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica de poca profundidad sin gradilla inferior
Código de producto. 11833542 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
Base interior: 110 × 160 mm; borde exterior: 150 x 200 mm
Base interior: 140 × 190 mm; borde exterior: 180 x 230 mm
Base interior: 190 x 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm
Base interior: 190 × 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm
Base interior: 260 × 320 mm; borde exterior: 320 x 370 mm
Base interior: 310 × 410 mm; borde exterior: 370 x 470 mm
Base interior: 420 × 510 mm; borde exterior: 480 x 580 mm
Base interior: 510 × 610 mm; borde exterior: 590 x 680 mm
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11833542
Marca: Buerkle™ 42033013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con PVC rígido de alta calidad. Las bandejas fotográficas huecas Buerkle™ sin gradillas inferiores son aptas para fines de laboratorio y almacenamiento universales.
  • PVC
  • Forma poco profunda
  • Lados gruesos, a prueba de roturas
  • Resistente a ácidos y álcalis
  • Resistente a temperaturas de –30 °C a +70 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) Base interior: 140 × 190 mm; borde exterior: 180 x 230 mm
Color Negro
Altura (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 140 mm (base interior), 180 mm (base exterior)
Material PVC
Tipo Bandeja fotográfica
Anchura (métrico) 190 mm (base interior), 230 mm (base exterior)
Altura (imperial) 1,57 in
Forma Rectangulares