Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica de poca profundidad sin gradilla inferior
Código de producto. 10667711 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
Base interior: 110 × 160 mm; borde exterior: 150 x 200 mm
Base interior: 140 × 190 mm; borde exterior: 180 x 230 mm
Base interior: 190 x 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm
Base interior: 190 × 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm
Base interior: 260 × 320 mm; borde exterior: 320 x 370 mm
Base interior: 310 × 410 mm; borde exterior: 370 x 470 mm
Base interior: 420 × 510 mm; borde exterior: 480 x 580 mm
Base interior: 510 × 610 mm; borde exterior: 590 x 680 mm
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
10667711 Base interior: 310 × 410 mm; borde exterior: 370 x 470 mm Blanco cada uno
10085110 Base interior: 140 × 190 mm; borde exterior: 180 x 230 mm Rojo cada uno
10140071 Base interior: 110 × 160 mm; borde exterior: 150 x 200 mm Blanco cada uno
10279270 Base interior: 110 × 160 mm; borde exterior: 150 x 200 mm Rojo cada uno
10798311 Base interior: 110 × 160 mm; borde exterior: 150 x 200 mm Negro cada uno
10708351 Base interior: 140 × 190 mm; borde exterior: 180 x 230 mm Blanco cada uno
11833542 Base interior: 140 × 190 mm; borde exterior: 180 x 230 mm Negro cada uno
10566752 Base interior: 190 × 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm Blanco cada uno
10219040 Base interior: 190 x 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm Rojo cada uno
10118281 Base interior: 190 x 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm Negro cada uno
10527332 Base interior: 260 × 320 mm; borde exterior: 320 x 370 mm Blanco cada uno
10157190 Base interior: 260 × 320 mm; borde exterior: 320 x 370 mm Rojo cada uno
10015170 Base interior: 260 × 320 mm; borde exterior: 320 x 370 mm Negro cada uno
10176210 Base interior: 310 × 410 mm; borde exterior: 370 x 470 mm Rojo cada uno
11843542 Base interior: 310 × 410 mm; borde exterior: 370 x 470 mm Negro cada uno
10751601 Base interior: 420 × 510 mm; borde exterior: 480 x 580 mm Blanco cada uno
10034780 Base interior: 510 × 610 mm; borde exterior: 590 x 680 mm Blanco cada uno
10190492 Base interior: 510 × 610 mm; borde exterior: 590 x 680 mm Negro cada uno
18 options
Código de producto. 10667711
Marca: Buerkle™ 42031030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con PVC rígido de alta calidad. Las bandejas fotográficas huecas Buerkle™ sin gradillas inferiores son aptas para fines de laboratorio y almacenamiento universales.
  • PVC
  • Forma poco profunda
  • Lados gruesos, a prueba de roturas
  • Resistente a ácidos y álcalis
  • Resistente a temperaturas de –30 °C a +70 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) Base interior: 310 × 410 mm; borde exterior: 370 x 470 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 60 mm
Longitud (métrico) 310 mm (base interior), 370 mm (base exterior)
Material PVC
Tipo Bandeja fotográfica
Anchura (métrico) 410 mm (base interior), 470 mm (base exterior)
Altura (imperial) 2,36 in
Forma Rectangulares