Descripción
- PVC
- Forma poco profunda
- Lados gruesos, a prueba de roturas
- Resistente a ácidos y álcalis
- Resistente a temperaturas de –30 °C a +70 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | Base interior: 510 × 610 mm; borde exterior: 590 x 680 mm |
| Color | Negro |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Longitud (métrico) | 510 mm (base interior), 590 mm (base exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 610 mm (base interior), 680 mm (base exterior) |
| Altura (imperial) | 2,75 in |
| Forma | Rectangulares |