Descripción
- PVC
- Forma poco profunda
- Lados gruesos, a prueba de roturas
- Resistente a ácidos y álcalis
- Resistente a temperaturas de –30 °C a +70 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | Base interior: 260 × 320 mm; borde exterior: 320 x 370 mm |
| Color | Rojo |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Longitud (métrico) | 260 mm (base interior), 320 mm (base exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 320 mm (base interior), 370 mm (base exterior) |
| Altura (imperial) | 1,96 in |
| Forma | Rectangulares |