Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica de poca profundidad sin gradilla inferior
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
Base interior: 110 × 160 mm; borde exterior: 150 x 200 mm
Base interior: 140 × 190 mm; borde exterior: 180 x 230 mm
Base interior: 190 x 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm
Base interior: 190 × 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm
Base interior: 260 × 320 mm; borde exterior: 320 x 370 mm
Base interior: 310 × 410 mm; borde exterior: 370 x 470 mm
Base interior: 420 × 510 mm; borde exterior: 480 x 580 mm
Base interior: 510 × 610 mm; borde exterior: 590 x 680 mm
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- PVC
- Forma poco profunda
- Lados gruesos, a prueba de roturas
- Resistente a ácidos y álcalis
- Resistente a temperaturas de –30 °C a +70 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | Base interior: 190 x 260 mm; borde exterior: 240 x 320 mm |
| Color | Negro |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Longitud (métrico) | 190 mm (base interior), 240 mm (base exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 260 mm (base interior), 320 mm (base exterior) |
| Altura (imperial) | 1,96 in |
| Forma | Rectangulares |