Descripción
- PVC
- Forma poco profunda
- Lados gruesos, a prueba de roturas
- Resistente a ácidos y álcalis
- Resistente a temperaturas de –30 °C a +70 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | Base interior: 140 × 190 mm; borde exterior: 180 x 230 mm |
| Color | Rojo |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Longitud (métrico) | 140 mm (base interior), 180 mm (base exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 190 mm (base interior), 230 mm (base exterior) |
| Forma | Rectangulares |