missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Placa VKS de agitación
Descripción
- Dimensiones de la placa base: 760 x 600 mm incluida la placa de PE
- Indispensable para el montaje de sistemas de gradillas Combifix VKS o la bandeja universal VKS
Información de órdenes
Tamaño
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa de agitación |
| Longitud (métrico) | 760 mm |
| Incluye | Placa de PE. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?