Descripción
- La electrónica y el software mejorados permiten un control de temperatura rápido y preciso
- Los modelos de refrigeración alcanzan temperaturas de hasta 17 °C por debajo de la temperatura ambiente.
- Pantalla táctil intuitiva para un funcionamiento y una programación sencillos. Configure las funciones y las pantallas de ayuda completas en uno de los seis idiomas para guiar al usuario en el funcionamiento de la unidad.
- Cree fácilmente programas para repetir aplicaciones. Almacenamiento para cinco programas independientes de 5 pasos. El puerto USB permite la transferencia de datos de prueba a una unidad flash para el registro de datos y el almacenamiento de programas.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | 17°C por debajo de ambiente a 100°C |
| Admite | Bloque térmico |
| Material | Carcasa Valox cool touch, gradilla de plástico extraíble, tapa y destornillador para extraer el bloque (incluidos) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 269 x 262 x 137 mm |
| Altura (imperial) | 5,4 in |
| Longitud (imperial) | 10,6 in |
| Anchura (imperial) | 10,03 in |
| Peso (métrico) | 4,9 kg |
| Descripción | ISTHBLCTSN EU |
| Modelo | ISTHBLCTSN UE |
| Mostrar más |