Especificaciones
| Antígeno | SH3GL2 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.28 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SH3GL2 |
| N.º de referencia del gen | O35179, Q62420, Q99962 |
| Alias de gen | CNSA2, EEN B1, Endophilin 1, Endophilin A1, SH3 domain GRB2 like 2, SH3 domain protein 2A, SH3D2A, SH3GL2, SH3P4 |
| Símbolos de los genes | SH3GL2 |
| Mostrar más |