missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH3GL1, Mouse anti-Human, Clone: 2E8-H5, Abnova™

Código de producto. 16150732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16150732 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16150732 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00006455M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: MSVAGLKKQFYKASQLVSEKVGGAEGTKLDDDFKEMEKKVDVTSKAVTEVLARTIEYLQPNPASRAKLTMLNTVSKIRGQVKNPGYPQSEGLLGECMIRHGKELGGESNFGDALLDAGESMKRLAEVKDSLDIEVKQNFIDPLQNLCEKDLKEIQHHLKKLEGRRLDFDYKKKRQGKIPDEELRQALEKFEESKEVAETSMHNLLETDIEQVSQLSALVDAQLDYHRQAVQILDELAEKLKRRMREASSRPKREYKPKPREPFDLGEPEQSNGGFPCTTAPKIAASSSFRSSDKPIRTPSRSMPPLDQPSCKALYDFEPENDGELGFHEGDVITLTNQIDENWYEGMLDGQSGFFPLSYVEVLVPLPQ

Especificaciones

Antígeno SH3GL1
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2E8-H5
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica SH3-domain GRB2-like 1
N.º de referencia del gen BC001270
Alias de gen CNSA1/EEN/MGC111371/SH3D2B/SH3P8
Símbolos de los genes SH3GL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SH3GL1 (AAH01270, 1 a.a. ∼ 369 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6455
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.