missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SH3BP1 Monoclonal Antibody (OTI2F4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA811445S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SH3BP1 Monoclonal antibody specifically detects SH3BP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| SH3BP1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q86SX3 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 283643 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2F4 | |
| Unconjugated | |
| TEDC1 | |
| 3bp1; 3BP-1; ARHGAP43; OTTHUMP00000028981; SH3 domain binding protein 1; SH3 domain-binding protein 1; SH3BP1; SH3-domain binding protein 1 | |
| Full length human recombinant protein of human C14ORF80 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido