missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Antibody detects endogenous levels of total SH3BGRL3.
SH3BGRL3 could act as a modulator of glutaredoxin biological activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SH3BGRL3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | SH3BGRL3 |
| N.º de referencia del gen | Q91VW3, Q9H299 |
| Alias de gen | 1110004L05Rik; AU022188; epididymis secretory protein Li 297; HEL-S-297; P1725; SH3 domain binding glutamate rich protein like 3; SH3 domain binding glutamate-rich protein like 3; SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like 3; SH3 domain binding glutamic acid-rich protein-like 3; SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein 3; SH3 domain-binding protein 1; SH3BGRL3; SH3BGRL3-like protein; SH3BP-1; TIP-B1; TNF inhibitory protein |
| Símbolos de los genes | SH3BGRL3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
