missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH3BGRL Monoclonal Antibody (OTI2H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17542254
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17542254 30 μL 30 microlitros
17522254 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17542254

Marca: Origene Technologies TA809730S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SH3BGRL Monoclonal antibody specifically detects SH3BGRL in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SH3BGRL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SH3BGRL
N.º de referencia del gen O75368
Alias de gen 1190008F14Rik; epididymis secretory protein Li 115; HEL-S-115; RGD1560520; SH3 domain binding glutamate rich protein like; SH3 domain binding glutamate-rich protein like; SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like; SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein; SH3BGR; Sh3bgrl; SH3-binding domain glutamic acid-rich protein like; similar to SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like; zgc:64130; zSH3BGRL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SH3BGRL produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6451
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.