missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH3BGRL Monoclonal Antibody (OTI2H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17522254
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17522254 100 μL 100 microlitros
17542254 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17522254

Marca: Origene Technologies TA809730

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SH3BGRL belongs to the SH3BGR family. Mutations in predicted EVH1-binding domain of SH3BGRL had a modest effect on suppression of v-Rel transformation.

Especificaciones

Antígeno SH3BGRL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SH3BGRL
N.º de referencia del gen O75368
Alias de gen HEL-S-115, SH3BGR
Símbolos de los genes SH3BGRL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SH3BGRL produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6451
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.