Learn More
SH3BGR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16850775 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16850775 20 μL 20 microlitros
16840775 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16850775
Marca: Proteintech 211611AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SH3BGR is a protein coding gene.
Especificaciones
Antígeno SH3BGR
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SH3BGR
N.º de referencia del gen P55822, Q9WUZ7
Alias de gen 21 GARP, 21 glutamic acid rich protein, SH3BGR, SH3BGR protein
Símbolos de los genes Sh3bgr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SH3BGR Fusion Protein Ag14739
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50795, 6450
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG