missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH2D2A Mouse anti-Human, Clone: OTI6G1, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17653901
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17653901 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17653901 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF504461

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Lad (TSAD, TSAd, F2771, SH2D2A, SH2 domain protein 2A) is a 52 kDa cytoplasmic adapter protein that undergoes tyrosine-phosphorylation and influences T cell activation. Lad (SH2D2A) mRNA is present in peripheral blood leukocytes, thymus and spleen, and accumulates in the cytoplasm during T cell activation. The Lad gene maps to chromosome 1q21 in a region where alterations are characteristic to lymphomas.

Especificaciones

Antígeno SH2D2A
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6G1
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica SH2D2A
N.º de referencia del gen Q9NP31
Alias de gen F2771, SCAP, TSAD, VRAP
Símbolos de los genes SH2D2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SH2D2A produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9047
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.