Learn More
SH2B3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SH2B3 |
|---|---|
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16811735
|
Proteintech
22198-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16801735
|
Proteintech
22198-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the SH2B adaptor family of proteins, which are involved in a range of signaling activities by growth factor and cytokine receptors. The encoded protein is a key negative regulator of cytokine signaling and plays a critical role in hematopoiesis. Mutations in this gene have been associated with susceptibility to celiac disease type 13 and susceptibility to insulin-dependent diabetes mellitus.Especificaciones
| SH2B3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9UQQ2 | |
| 10019 | |
| SH2B3 Fusion Protein Ag17381 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SH2B3 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| LNK, Lymphocyte adapter protein, SH2B adapter protein 3, SH2B adaptor protein 3, SH2B3 | |
| SH2B3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |