Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Código de producto. p-200024124 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la plataforma (imperial):
8,5 in
13 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la plataforma (imperial) unitSize
17791278 13 in cada uno
17741288 8,5 in cada uno
2 options
Código de producto. 17791278
Marca: Cole-Parmer™ 5190100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maintain consistent shaking speeds, even over long periods of time.
  • Smooth orbital shaking action with 16 mm orbit
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be used in incubators
These orbital shakers provide a smooth, uniform circular motion with a 16 mm orbit, ideal for larger samples and multiwell plates. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 30 to 300 rpm. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Built-in timer can be set from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.Durable shakers are rated for continuous use. Use in incubators and environmental or cold chambers up to 104°F (40°C).
Especificaciones
Órbita 16 mm
Capacidad portante (métrico) 10 kg
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm
Tensión 230 VAC
Capacidad portante (imperial) 22 lb.
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 17.716 in.
Fondo (métrico) 45 cm
Altura (imperial) 10.82 in.
Altura (métrico) 27.5 cm
Longitud de la plataforma (imperial) 13 in
Longitud de la plataforma (métrico) 33.5 cm
Anchura (imperial) 15.35 in.
Anchura de la plataforma (imperial) 13 in
Anchura (métrico) 39 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 33.5 cm
Descripción Large Orbital Shaker
Pantalla LED
Incluye Cradle System for Flasks and Bottles and Power Cord.
Condiciones de funcionamiento 4°C to 40°C (39.2°F to 104°F)
Intervalo del temporizador 1 to 999 minutes