missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SGSM3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15335381
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15335381 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15335381 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA534451

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control is 293 cell lysate. PA5-34451 can be used with blocking peptide PEP-1493.

May play a cooperative role in NF2-mediated growth suppression of cells. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SGSM3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Sgsm3
N.º de referencia del gen Q96HU1
Alias de gen 1810012I01Rik; AI428557; BB175482; Cip85; Cx43-interacting protein of 85-kDa; DKFZp761D051; MAP; merlin binding protein; merlin-associated protein; R75178; RABGAP5; RabGAP-5; RabGAPLP; rab-GTPase-activating protein-like protein; RUN and SH3 containing 3; RUN and TBC1 domain containing 3; RUN and TBC1 domain-containing protein 3; RUSC3; Rutbc3; SGSM3; small G protein signaling modulator 3; small G protein signaling modulator 3 protein
Símbolos de los genes Sgsm3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno An 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SGSM3.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27352
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.