Learn More
Trajan™ Revestimientos para Varian 1078/1079
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Varian/Bruker
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 54 mm |
| Product Type | Revestimiento interno para GC, revestimiento recto |
| Diámetro interior (métrico) | 0,5 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Varian 1078/1079 |