Learn More
SGE™ Cortador de tubos
Descripción
- Fabricado de acero inoxidable
- DE: 1/8 pulg
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cortador de tubos |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos del GC |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para obtener cortes en ángulo recto sin astillar ni fresar mucho el tubo |