Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático para GC Thermo Scientific™
Código de producto. p-4399776
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Tipo de conexión:
Extraíble
Fijo
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,018 in
0,024 in
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tipo de conexión Diámetro exterior de la aguja (imperial) Longitud de la aguja (imperial) unitSize
10579072 26 G Extraíble 0,018 in 2 in cada uno
11947234 23 G Fijo 0,024 in 2,7 in 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10579072 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 000655
Incorporate SGE's Diamond Syringe Technology
  • Exactitud y reproducibilidad: ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl y 1 μl)
  • Diámetro exterior (DE) del cuerpo de vidrio de borosilicato: 0,5 μl = 6,5 mm, 1 μl = 8 mm, de 5 μl a 250 μl = 6,5 mm
  • Longitud de la escala: 0,5 μl = 27,05 mm, de 1 μl a 250 μl = 54,1 mm
  • Trazabilidad según las normas internacionales
  • Estilo de punta de aguja: Cono
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,018 in
Diámetro exterior (imperial) 0,314 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreadores automáticos GC
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 1 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Varian, Bruker
Tipo de conexión Extraíble