Learn More
Trajan™ Jeringa para muestreador automático de Thermo Scientific AS3000, AS2000 y AS200/800GC
Código de producto. 16682572
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1/paq.
6/paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
16682572 1/paq. cada uno
13425072 1/paq. cada uno
15268463 6/paq. 1 PCS
3 options
Código de producto. 16682572
Proveedor: Trajan™ 0029801
Jeringa para muestreador automático con aguja fija. Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior (métrico) 0,47 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático AS3000, AS2000 y AS200/800GC
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 10 μl