Learn More
SGE™ Jeringa de 2,5 ml con válvula Luer Lock extraíble y émbolo GT
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bajo grado de contaminación cruzada por la jeringa
- Reducción de la interacción de muestras inespecíficas
- Aumento de la recuperación de analitos
- Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección
- Material: Vidrio de borosilicato, émbolo de PTFE (estanco al gas)
Nota: La aguja no está incluida; se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Borosilicate Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock, Abnehmbar |