Learn More
Trajan™ Jeringas para válvulas Rheodyne y Valco
Código de producto. 12756987
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
500 μl
2,5 ml
Tipo de conexión:
Extraíble
Fijo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión unitSize
12756987 500 μl Extraíble cada uno
12766967 100 μl Extraíble cada uno
10197110 100 μl Fijo cada uno
15258503 2,5 ml Extraíble cada uno
4 options
Código de producto. 12756987
Marca: Trajan™ 007312
Aguja de corte cuadrado sin cono eléctrico
Aguja de corte cuadrado sin cono eléctrico
  • Las puntas son de 50 mm (2 pulgadas) y calibre 22 y tienen un DE de 0,71 mm (0,028 pulgadas)
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Calibre de aguja 22 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,71 mm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa manual con aguja LC
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperatura máxima 120 °C
Modelo 500R-GT-LC
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 500 μl
Línea de productos Trajan SGE
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Válvulas Rheodyne y Valco
Tipo de conexión Extraíble