Learn More
Trajan™ Microjeringas Superflex™
Descripción
- ± 1 % de precisión y reproducibilidad
- Ideal para realizar inyecciones para microvolúmenes de 1,5 μl a 8 μl.
- Cada émbolo se ajusta individualmente a cada microjeringa para un sellado perfecto
- La protección del émbolo incorpora una guía de protección del émbolo y un refuerzo del botón del émbolo para minimizar el riesgo de émbolos doblados.
- Las microjeringas de émbolo con guía tienen un cilindro extendido y un émbolo reforzado que proporciona protección adicional.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | SuperfleX (émbolo) |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Tipo de conexión | Fijo |