Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless Tapered FocusLiner
Código de producto. p-4824020
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
12944031 25/paq. paquete de 25
12934031 1 unidad cada uno
2 options
Código de producto. 12944031
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09209525
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Cantidad 25/paq.
Longitud (métrico) 92 mm
Product Type Revestimientos de entrada para GC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,2 mm