Learn More
Trajan™ Jeringas estándar de protección de émbolo
Descripción
- Jeringas para microvolúmenes Émbolo SuperfleX
- Punta biselada
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
| Tipo de producto | Jeringa para microvolúmenes |
| Modelo | 5FX |
| Número de punta de aguja | 2 |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Mostrar más |