Learn More
Trajan™ Columnas de SolGel y parafina
Descripción
- Enlace de polietilenglicol
- Columna de alta temperatura muy robusta
- Menos susceptible a sufrir daños por oxígeno que las fases de parafina convencionales
- Fase polar
- De bajo sangrado e inerte
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 280 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Unión de hidrógeno o interacciones dipolo |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | Polietilenglicol |
| Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ácidos, Aminas alifáticas, Aminas aromáticas, Análisis de bebidas alcohólicas, Aceites esenciales, Alimentos: FAME, Fenoles, Acetatos de alditol (azúcares) |
| Intervalo de temperatura | 30 °C a 260/280 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material de embalaje | SolGel-Wax |
| Mostrar más |