Learn More
Trajan™ Columnas de SolGel y parafina
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Enlace de polietilenglicol
- Columna de alta temperatura muy robusta
- Menos susceptible a sufrir daños por oxígeno que las fases de parafina convencionales
- Fase polar
- De bajo sangrado e inerte
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 280 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Unión de hidrógeno o interacciones dipolo |
| Tipo | Columna para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Polietilenglicol |
| Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ácidos, Aminas alifáticas, Aminas aromáticas, Análisis de bebidas alcohólicas, Aceites esenciales, Alimentos: FAME, Fenoles, Acetatos de alditol (azúcares) |
| Intervalo de temperatura | 30 °C a 260/280 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Mostrar más |