Learn More
Trajan™ Columnas de SolGel y parafina
Código de producto. 10284982
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10284982 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
15278703 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
12786557 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10675853 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15144079 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
15288703 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
6 options
Código de producto. 10284982
Marca: Trajan™ 054791
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polietilenglicol (PEG) en una matriz de Sol-Gel. Fase de parafina polar, robusta y de alta temperatura
  • Enlace de polietilenglicol
  • Columna de alta temperatura muy robusta
  • Menos susceptible a sufrir daños por oxígeno que las fases de parafina convencionales
  • Fase polar
  • De bajo sangrado e inerte
Especificaciones
Temperatura máxima 280 °C
Tipo de funcionalidad/interacción Unión de hidrógeno o interacciones dipolo
Tipo Columna para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Polietilenglicol
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Para utilizar con (aplicación) Ácidos, Aminas alifáticas, Aminas aromáticas, Análisis de bebidas alcohólicas, Aceites esenciales, Alimentos: FAME, Fenoles, Acetatos de alditol (azúcares)
Intervalo de temperatura 30 °C a 260/280 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Material de embalaje SolGel-Wax
Polaridad Polar
Recubrimiento Sílice fundido