Learn More
Trajan™ Columna SolGel ms1
Código de producto. 12915531
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
12915531 60 m 0,25 mm cada uno
10511823 30 m 0,32 mm cada uno
12905531 30 m 0,25 mm cada uno
3 options
Código de producto. 12915531
Marca: Trajan™ 054793
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La columna SolGel-1ms es una columna robusta de fase no polar y alta temperatura ideal para aplicaciones de MS
  • Columna altamente inerte
  • Sangrado bajo
  • Aumento de la sensibilidad en el análisis
  • Alta temperatura
Especificaciones
Temperatura máxima 360 °C
Tipo de funcionalidad/interacción Interacción de van der Waals
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria 100% dimetilpolisiloxano
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, Aromáticos clorados, Análisis de herbicidas, Nitroaromáticos, Pesticidas organoclorados, Pesticidas organofosforados, Parafinas, Petróleo, Ftalatos, Polywax, Piretroides, Análisis de semivolátiles, Análisis de xilenos
Intervalo de temperatura 0 °C a 340/360 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Material de embalaje SolGel-1ms™
Polaridad No polar
Recubrimiento Sílice fundido