Learn More
Trajan™ Columna SolGel ms1
Descripción
- Columna altamente inerte Sangrado bajo
- Aumento de la sensibilidad en el análisis
- Alta temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 360 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Interacción de van der Waals |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | 100% dimetilpolisiloxano |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, Aromáticos clorados, Análisis de herbicidas, Nitroaromáticos, Pesticidas organoclorados, Pesticidas organofosforados, Parafinas, Petróleo, Ftalatos, Polywax, Piretroides, Análisis de semivolátiles, Análisis de xilenos |
| Intervalo de temperatura | 0 °C a 340/360 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material de embalaje | SolGel-1ms™ |
| Mostrar más |